Print…
Dietilpirocarbonato para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41751.0005 8.41751.0025
8.41751.0005EA 37.9 EUR
8.41751.0005 8.41751.0025
Dietilpirocarbonato para síntese, Sigma-Aldrich®
dietilpirocarbonato
Fórmula: O(COOC₂H₅)₂
Peso Molecular: 162.14 g/mol
Ponto de ebulição: 93
Densidade: 1.123 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 69
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009106
Número CAS: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088
Encomendar
Molar Mass 162.14 g/mol
Boiling Point 93 - 94 °C (24 hPa)
Flash Point 69 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)