Print…
Dietilpirocarbonato, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Atenção
298711-100 298711-25
298711-100EA 626 EUR
298711-100 298711-25
Dietilpirocarbonato, Millipore®
dietilpirocarbonato
Fórmula: O(COOC₂H₅)₂
Ponto de ebulição: 93 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,123 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009106
Número CAS: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088