Print…
Dietilpirocarbonato
Fornecedor: PanReac AppliChem
Atenção
A0881.0020 A0881.0100
A0881.0020EA 94.2 EUR
A0881.0020 A0881.0100
Dietilpirocarbonato
dietilpirocarbonato
Fórmula: O(COOC₂H₅)₂
Ponto de ebulição: 93 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,123 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009106
Número CAS: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088