Print…
Dietilpirocarbonato ≥97.5%, alta pureza
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
E174-25GEA 72.9 EUR
E174-25G E174-100G
Dietilpirocarbonato ≥97.5%, alta pureza
dietilpirocarbonato
DEPC é usado para inativar enzimas (RNase) de água e outros utensílios laboratoriais. DEPC modifica resíduos de histidina em enzimas (RNase). DEPC pode ser usado com tampões PBS e MOPS, mas é incompatível com Tris e HEPES.
Fórmula: O(COOC₂H₅)₂
Peso Molecular: 162.14 g/mol
Ponto de ebulição: 93 – 94 °C
Densidade: 1.123 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 69
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009106
Número CAS: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9702c5e35cd698e404dd5a1f3fdc66f22333ae6a&vid=2b31173ec3b52910da8dcf5c40d7e8be6f3817df&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (acid assay) >97.5%