Print…
Pirocarbonato de Di-terc-butilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
34660-100G-F 34660-1KG-F 34660-25G-F 34660-500G-F
SIAL34660-100G-FEA 174 EUR
SIAL34660-100G-F SIAL34660-1KG-F SIAL34660-25G-F SIAL34660-500G-F
Pirocarbonato de Di-terc-butilo, Sigma-Aldrich®
Pirocarbonato de Di-terc-butilo
Fórmula: C₁₀H₁₈O₅
Ponto de ebulição: 235 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 20…23 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008805
Número CAS: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM