Print…
Pirocarbonato de Di-terc-butilo para síntese
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18282.0025 8.18282.0100 8.18282.0500
8.18282.0025EA 45.6 EUR
8.18282.0025 8.18282.0100 8.18282.0500
Pirocarbonato de Di-terc-butilo para síntese
Pirocarbonato de Di-terc-butilo
Fórmula: C₁₀H₁₈O₅
Peso Molecular: 218.25 g/mol
Ponto de ebulição: 235
Ponto de Fusão: 20…23 °C
Densidade: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 37
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008805
Número CAS: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2929
ADR: 6.1 (3) II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 20 - 24 °C
Molar Mass 218.25 g/mol
Boiling Point 56 - 57 °C (0.7 hPa)
Flash Point 37 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials