Print…
Pirocarbonato de Di-terc-butilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Boc Anhydride, Di-tert-butyl dicarbonate, DIBOC
194670100 194670250 194670500 194671000 194675000
ACRO194670100EA 45.2 EUR
ACRO194670100 ACRO194670250 ACRO194670500 ACRO194671000 ACRO194675000
Pirocarbonato de Di-terc-butilo 99%
Pirocarbonato de Di-terc-butilo
Fórmula: C₁₀H₁₈O₅
Peso Molecular: 218.25 g/mol
Ponto de ebulição: 56…57 °C (.5 mmHg)
Ponto de Fusão: 22…24 °C
Densidade: 1.02 g/cm³
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008805
Número CAS: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling 98.5 to 101.5 %