Print…
Etil acetoacetato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
688983-1KG 688983-240KG 688983-25KG
SIAL688983-1KGEA 164 EUR
SIAL688983-1KG SIAL688983-240KG SIAL688983-25KG
Etil acetoacetato, Sigma-Aldrich®
Etil acetoacetato
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 180,8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 1,0188 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009199
Número CAS: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 13,03793