Print…
Etil acetoacetato para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.09622.0100 8.09622.1000 8.09622.2500 8.09622.9025
8.09622.0100EA 30.5 EUR
8.09622.0100 8.09622.1000 8.09622.2500 8.09622.9025
Etil acetoacetato para síntese, Sigma-Aldrich®
Etil acetoacetato
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 180,8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 1,0188 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009199
Número CAS: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 13,03793
Encomendar
Solubility 116 g/l (20 °C)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 130.14 g/mol
Boiling Point 180.0 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Refractive Index 1.419 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 54 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 4.0 (110 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 280 °C