Print…
Etil acetoacetato 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
220401000 220400025 220405000
ACRO220401000EA 20.1 EUR
ACRO220401000 ACRO220400025 ACRO220405000
Etil acetoacetato 99+%, extra puro
Etil acetoacetato
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 180 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 1,03 g/cm³
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009199
Número CAS: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 13,03793
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.1 %