Print…
Piruvato de Metilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Pyruvic acid ethyl mester, 2-Ketopropionic acid methyl ester, 2-Oxopropionic acid methyl ester, Methyl 2-oxopropanoate, α-Ketopropionic acid methyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
371173-100G 371173-25G
SIAL371173-100GEA 109 EUR
SIAL371173-100G SIAL371173-25G
Piruvato de Metilo, Sigma-Aldrich®
Piruvato de Metilo
Fórmula: C₄H₆O₃
Ponto de ebulição: 137 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,154 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008754
Número CAS: 600-22-6
EINECS: 209-987-4
UN: 3272
ADR: 3,III