Piruvato de Etilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
Ethyl 2-oxopropanoate, 2-Oxopropionic acid ethyl ester, α-Ketopropionic acid ethyl ester, Pyruvic acid ethyl ester, 2-Ketopropionic acid ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W245712-100G-K
W245712-1KG-K
W245712-5KG-K
SIALW245712-100G-KEA
133
EUR
SIALW245712-100G-K
SIALW245712-1KG-K
SIALW245712-5KG-K
Piruvato de Etilo, Sigma-Aldrich®
Piruvato de Etilo
Fórmula:
C₅H₈O₃ Ponto de ebulição: 144…147 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –50 °C Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00009123 Número CAS: 617-35-6 EINECS: 210-511-2 UN: 3272 ADR: 3,III |