Print…
Piruvato de Etilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E47808-100G E47808-25G
SIALE47808-100GEA 193 EUR
SIALE47808-100G SIALE47808-25G
Piruvato de Etilo, Sigma-Aldrich®
Piruvato de Etilo
Fórmula: C₅H₈O₃
Ponto de ebulição: 144…147 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009123
Número CAS: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN: 3272
ADR: 3,III