Print…
Piruvato de Etilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06617.0100 8.06617.0500
8.06617.0100EA 63.7 EUR
8.06617.0100 8.06617.0500
Piruvato de Etilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Piruvato de Etilo
Fórmula: C₅H₈O₃
Ponto de ebulição: 144…147 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009123
Número CAS: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point -58 °C
Molar Mass 116.11 g/mol
Boiling Point 144 - 146 °C (1013 hPa)
Flash Point 52 °C
Refractive Index 1.4056 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (300 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid