Piruvato de Etilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 2-oxopropanoate, 2-Oxopropionic acid ethyl ester, α-Ketopropionic acid ethyl ester, Pyruvic acid ethyl ester, 2-Ketopropionic acid ethyl ester
A15045.18
A15045.30
A15045.36
A15045.18EA
37.1
EUR
A15045.18
A15045.30
A15045.36
Piruvato de Etilo ≥98%
Piruvato de Etilo
Purity: 98%
CAS No.: 617-35-6
Molecular Formula: C5H8O3
Formula Weight: 116.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4050
Odour: Pleasant
Melting Point: -58°
Boiling Point: 143-145°
Beilstein Reference: 1071466
Merck Reference: 14,8021
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009123
Fórmula:
C₅H₈O₃ Ponto de ebulição: 143…145 °C Ponto de Fusão: –58 °C Densidade: 1,050 Ponto de Inflamação: 45 °C (113 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00009123 Número CAS: 617-35-6 EINECS: 210-511-2 UN: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 14,8021 |