Print…
Piruvato de Etilo 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-oxopropanoate, 2-Oxopropionic acid ethyl ester, α-Ketopropionic acid ethyl ester, Pyruvic acid ethyl ester, 2-Ketopropionic acid ethyl ester
118941000 118945000
ACRO118941000EA 52.3 EUR
ACRO118941000 ACRO118945000
Piruvato de Etilo 98%
Piruvato de Etilo
Fórmula: C₅H₈O₃
Ponto de ebulição: 144…147 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –58 °C
Densidade: 1,0453 g/cm³
Ponto de Inflamação: 45 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009123
Número CAS: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %