Print…
Acetona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W332615-100G W332615-1KG W332615-SAMPLE
SIALW332615-100GEA 112 EUR
SIALW332615-100G SIALW332615-1KG SIALW332615-SAMPLE
Acetona, Sigma-Aldrich®
Acetona
Fórmula: CH₃COCH₃
Ponto de ebulição: 56,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95,4 °C
Densidade: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: <–20 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008765
Número CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM