Print…
Acetona ≥99.8% (por GC), CHROMASOLV™ para análise de dioxinas, furanos e PCB, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
31062-2.5L 31062-7L
31062-2.5LEA 111.38 EUR
31062-2.5L 31062-7L
Acetona ≥99.8% (por GC), CHROMASOLV™ para análise de dioxinas, furanos e PCB, Riedel-de Haën™
Acetona
  • High purity chromatography solvents
  • Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
Fórmula: CH₃COCH₃
Ponto de ebulição: 55…57 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 14,3 %(V)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008765
Número CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Refractive Index n20/D 1.359 (lit.)
Vapor Density 2 (vs air)
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs complying