Print…
Acetona ≥99.9%, PESTINORM® para análise GC capilar
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
83960.320EA 47.9 EUR
83960.320 83960.400
Acetona ≥99.9%, PESTINORM® para análise GC capilar
Acetona
Fórmula: CH₃COCH₃
Ponto de ebulição: 56,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95,4 °C
Densidade: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: <–20 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008765
Número CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue (100°C) Max. 0.0005 %
Organic residue (as Octanol) (GC/FID) Max. 10 ng/ml
Halogenated residue (as Lindane)(GC/ECD) Max. 5 ng/l
Water Max. 0.3 %