Print…
3-Pentanona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Diethyl ketone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W510106-1KG W510106-4KG W510106-8KG W510106-SAMPLE
SIALW510106-1KGEA 85.5 EUR
SIALW510106-1KG SIALW510106-4KG SIALW510106-8KG SIALW510106-SAMPLE
3-Pentanona, Sigma-Aldrich®
3-Pentanona
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 101 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0,8148 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 13 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009320
Número CAS: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
UN: 1156
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03148