Print…
2-Undecanone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
U1303-250ML U1303-5ML
SIALU1303-250MLEA 95.5 EUR
SIALU1303-250ML SIALU1303-5ML
2-Undecanone, Sigma-Aldrich®
2-Undecanone
Fórmula: C₁₁H₂₂O
Ponto de ebulição: 231 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼12 °C
Densidade: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009583
Número CAS: 112-12-9
EINECS: 203-937-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06178