Print…
2-Pentanona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Methyl Propyl Ketone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W284203-100G W284203-1KG W284203-20KG W284203-4KG W284203-SAMPLE
SIALW284203-100GEA 80.8 EUR
SIALW284203-100G SIALW284203-1KG SIALW284203-20KG SIALW284203-4KG SIALW284203-SAMPLE
2-Pentanona, Sigma-Aldrich®
2-Pentanona
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 0,809 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009400
Número CAS: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN: 1249
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06193