2-Octanone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 111-13-7
Molecular Formula: CH3(CH2)5C(O)CH3
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: -16°
Boiling Point: 172-173°
Beilstein Reference: 635843
Merck Reference: 14,4711
MDL No.: MFCD00009540
Fórmula:
C₈H₁₆O Ponto de ebulição: 172…173 °C Ponto de Fusão: –16 °C Densidade: 0,819 Ponto de Inflamação: 54 °C (129 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009540 Número CAS: 111-13-7 EINECS: 203-837-1 UN: 1224 ADR: 3,III Merck Index: 14,4711 |