Print…
Sebaconitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,8-Dicyanooctane, Sebacic acid dinitrile
419250250 419251000
ACRO419250250EA 65.7 EUR
ACRO419250250 ACRO419251000
Sebaconitrile 98%
Sebaconitrile
Fórmula: C₁₀H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 332 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 0,91 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Número MDL : MFCD00019900
Número CAS: 1871-96-1
EINECS: 217-494-0
UN: 3276
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %