Print…
3-Hydroxypropiononitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
109924-1KG 109924-250G
SIAL109924-1KGEA 192 EUR
SIAL109924-1KG SIAL109924-250G
3-Hydroxypropiononitrile, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxypropiononitrile
Fórmula: C₃H₅NO
Ponto de ebulição: 228 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002826
Número CAS: 109-78-4
EINECS: 203-704-8
Merck Index: 13,03828