3-Hydroxypropiononitrile ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L12570.30
L12570.14
L12570.0B
L12570.30EA
45.6
EUR
L12570.30
L12570.14
L12570.0B
3-Hydroxypropiononitrile ≥97%
3-Hydroxypropiononitrile
Purity: 98%
CAS No.: 109-78-4
Molecular Formula: C3H5NO
Formula Weight: 71.08
Flash Point: 128°(262°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -46°
Boiling Point: 227-228°
Beilstein Reference: 635773
Merck Reference: 14,3794
MDL No.: MFCD00002826
Fórmula:
C₃H₅NO Ponto de ebulição: 227…228 °C Ponto de Fusão: –46 °C Densidade: 1,041 Ponto de Inflamação: 128 °C (262 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002826 Número CAS: 109-78-4 EINECS: 203-704-8 Merck Index: 14,3794 |