Print…
3-Methoxypropiononitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
65290-1L-F 65290-250ML-F
SIAL65290-1L-FEA 94.7 EUR
SIAL65290-1L-F SIAL65290-250ML-F
3-Methoxypropiononitrile, Sigma-Aldrich®
3-Methoxypropiononitrile
Fórmula: C₄H₇NO
Ponto de ebulição: 165 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001958
Número CAS: 110-67-8
EINECS: 203-790-7