3-Methoxypropiononitrile ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 110-67-8
Molecular Formula: CH3O(CH2)2CN
Formula Weight: 85.11
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Weak
pH: 6.8
Melting Point: -63°
Boiling Point: 164-165°
Beilstein Reference: 1739284
MDL No.: MFCD00001958
Fórmula:
C₄H₇NO Ponto de ebulição: 164…165 °C Ponto de Fusão: –63 °C Densidade: 0,938 Ponto de Inflamação: 66 °C (150 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001958 Número CAS: 110-67-8 EINECS: 203-790-7 |