Print…
3-Methoxypropiononitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
257441000 257445000 257440025
ACRO257441000EA 25.3 EUR
ACRO257441000 ACRO257445000 ACRO257440025
3-Methoxypropiononitrile 98%
3-Methoxypropiononitrile
Fórmula: C₄H₇NO
Ponto de ebulição: 164…165 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –62,9 °C
Densidade: 0,938 g/cm³
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001958
Número CAS: 110-67-8
EINECS: 203-790-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %