Print…
Propiononitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
81900-1L 81900-250ML
SIAL81900-1LEA 75.5 EUR
SIAL81900-1L SIAL81900-250ML
Propiononitrile, Sigma-Aldrich®
Propiononitrile
Fórmula: C₃H₅N
Ponto de ebulição: 97,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –93 °C
Densidade: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001948
Número CAS: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN: 2404
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08012