Print…
Propiononitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
185590-100ML 185590-500ML
SIAL185590-100MLEA 71.2 EUR
SIAL185590-100ML SIAL185590-500ML
Propiononitrile, Sigma-Aldrich®
Propiononitrile
Fórmula: C₃H₅N
Ponto de ebulição: 97,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –93 °C
Densidade: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001948
Número CAS: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN: 2404
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08012