Print…
Propiononitrile para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07068.0100 8.07068.0500 8.07068.6190
8.07068.0100EA 31 EUR
8.07068.0100 8.07068.0500 8.07068.6190
Propiononitrile para síntese, Sigma-Aldrich®
Propiononitrile
Fórmula: C₃H₅N
Ponto de ebulição: 97,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –93 °C
Densidade: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001948
Número CAS: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN: 2404
ADR: 3 (6.1),II
Merck Index: 12,08012
Encomendar
Solubility 99.4 g/l (20 °C)
Melting Point -92 °C
Molar Mass 55.08 g/mol
Boiling Point 97 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 50 hPa (20 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.366 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.1 - 14 %(V)
Density 0.782 g/cm3 (20 °C)
pH 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 515 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid