Propiononitrile ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13203.AK
A13203.AU
A13203.AKEA
42.1
EUR
A13203.AK
A13203.AU
Propiononitrile ≥99%
Propiononitrile
Purity: 99%
CAS No.: 107-12-0
Molecular Formula: CH3CH2CN
Formula Weight: 55.08
Flash Point: 6°(42°F)
Refractive Index: 1.3660
Odour: Pleasant
Melting Point: -92°
Boiling Point: 97-98°
Beilstein Reference: 773680
Merck Reference: 14,7827
UN No.: 2404
MDL No.: MFCD00001948
Fórmula:
C₃H₅N Ponto de ebulição: 97…98 °C Ponto de Fusão: –92 °C Densidade: 0,781 Ponto de Inflamação: 6 °C (42 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001948 Número CAS: 107-12-0 EINECS: 203-464-4 UN: 2404 ADR: 3,II Merck Index: 14,7827 |