Print…
Propiononitrile 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
180895000 180890025 180891000
ACRO180895000EA 53.1 EUR
ACRO180895000 ACRO180890025 ACRO180891000
Propiononitrile 99%, extra puro
Propiononitrile
Fórmula: C₃H₅N
Ponto de ebulição: 97 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –93 °C
Densidade: 0,77 g/cm³
Ponto de Inflamação: 6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001948
Número CAS: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN: 2404
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08012
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %