Print…
Hidrato de cloral 98.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,2,2-Tricloro-1-1-etanodiol
232470500 232475000 232470025
ACRO232470500EA 28.9 EUR
ACRO232470500 ACRO232475000 ACRO232470025
Hidrato de cloral 98.5%
Hidrato de cloral
Fórmula: Cl₃CCH(OH)₂
Peso Molecular: 165.4 g/mol
Ponto de ebulição: 97.5
Ponto de Fusão: 57 °C
Densidade: 1.901
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044479
Número CAS: 302-17-0
EINECS: 206-117-5
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,02113
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5db96e6ffe14849c6ffd0c2edd3db048fe472e17&vid=ca79a0593c65b3105b1880795fdc5b4255a7a421&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Transparent colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Residue after evaporation ≤0.1 %
pH 3.5 to 5.5 (10 % in water)
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Chloral alcoholate Passes test