4-Chloro-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
4-Chlorobutan-1-ol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
278823-250ML
278823-50ML
SIAL278823-250MLEA
610
EUR
SIAL278823-250ML
SIAL278823-50ML
4-Chloro-1-butanol, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-1-butanol
Fórmula:
C₄H₉ClO Ponto de ebulição: 84 °C (1013 hPa) Densidade: 0,853 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002967 Número CAS: 928-51-8 EINECS: 213-175-5 UN: 1993 ADR: 3,III |