Print…
Anidrido Cloroacético, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
215163-100G 215163-25G
SIAL215163-100GEA 399 EUR
SIAL215163-100G SIAL215163-25G
Anidrido Cloroacético, Sigma-Aldrich®
Anidrido Cloroacético
Fórmula: C₄H₄Cl₂O₃
Ponto de ebulição: 203 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 56…58 °C
Densidade: 1,5497 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000929
Número CAS: 541-88-8
EINECS: 208-794-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02130