Anidrido Cloroacético ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A14015.14
A14015.22
A14015.36
A14015.14EA
55.1
EUR
A14015.14
A14015.22
A14015.36
Anidrido Cloroacético ≥97%
Anidrido Cloroacético
Purity: 97%
CAS No.: 541-88-8
Molecular Formula: (ClCH2CO)2O
Formula Weight: 170.98
Flash Point: 143°(289°F)
Melting Point: 56-59°
Boiling Point: 110-112°/10mm
Solubility: Freely soluble in ether, chloroform. Slightly soluble in benzene. Insoluble in cold ligroin
Beilstein Reference: 774533
Merck Reference: 14,2113
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000929
Fórmula:
C₄H₄Cl₂O₃ Ponto de ebulição: 110…112 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 56…59 °C Densidade: 1,5497 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 143 °C (289 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000929 Número CAS: 541-88-8 EINECS: 208-794-2 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,2113 |