Print…
Anidrido Cloroacético 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
404420250 404421000 404422500
ACRO404420250EA 51 EUR
ACRO404420250 ACRO404421000 ACRO404422500
Anidrido Cloroacético 97%
Anidrido Cloroacético
Fórmula: C₄H₄Cl₂O₃
Ponto de ebulição: 203 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 51…59 °C
Densidade: 1,5497 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000929
Número CAS: 541-88-8
EINECS: 208-794-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02130
Encomendar
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 60 °C
GC ≥96.0 %