Print…
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
241628-100G 241628-500G
SIAL241628-100GEA 87 EUR
SIAL241628-100G SIAL241628-500G
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(2-chloroethoxy)ethane
Fórmula: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
Peso Molecular: 187.07 g/mol
Ponto de ebulição: 235
Ponto de Fusão: –31.5 °C
Densidade: 1.1024 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000976
Número CAS: 112-26-5
EINECS: 203-952-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III