Print…
1,1-Dichloro-2,2-diethoxyethane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D54206-25G D54206-100G
SIALD54206-25GEA 135 EUR
SIALD54206-25G SIALD54206-100G
1,1-Dichloro-2,2-diethoxyethane, Sigma-Aldrich®
1,1-Dichloro-2,2-diethoxyethane
Fórmula: Cl₂HCCH(OCH₂CH₃)₂
Ponto de ebulição: 152…154 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,4839 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000849
Número CAS: 619-33-0
EINECS: 210-591-9
UN: 1993
ADR: 3,III