Print…
Dichloromethyl methyl ether 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,1-Dichlorodimethyl ether
113470100 113471000
ACRO113470100EA 29.9 EUR
ACRO113470100 ACRO113471000
Dichloromethyl methyl ether 97%
Dichloromethyl methyl ether
Fórmula: C₂H₄Cl₂O
Peso Molecular: 114.96 g/mol
Ponto de ebulição: 85 °C (760 mmHg)
Densidade: 1.27 g/cm³
Ponto de Inflamação: 22 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000828
Número CAS: 4885-02-3
EINECS: 225-498-9
UN: 2924
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %