Print…
2-(2-Chloroethoxy)ethanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
162965-250G 162965-50G
SIAL162965-250GEA 170 EUR
SIAL162965-250G SIAL162965-50G
2-(2-Chloroethoxy)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Fórmula: C₄H₉ClO₂
Ponto de ebulição: 79 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002870
Número CAS: 628-89-7
EINECS: 211-059-9
UN: 3334
ADR: 9,