Print…
2-Chloroethyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
538337-25G 538337-5G
SIAL538337-25GEA 120 EUR
SIAL538337-25G SIAL538337-5G
2-Chloroethyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyl isocyanate
Fórmula: C₃H₄ClNO
Ponto de ebulição: 135 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,24 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002043
Número CAS: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
UN: 3080
ADR: 6.1,II