2-Chloroethyl isocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 1943-83-5
Molecular Formula: ClCH2CH2NCO
Formula Weight: 105.52
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4470
Odour: Pungent
Boiling Point: 135°
Beilstein Reference: 1071429
UN No.: 3080
MDL No.: MFCD00002043
Fórmula:
C₃H₄ClNO Ponto de ebulição: 135 °C Densidade: 1,237 Ponto de Inflamação: 56 °C (132 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002043 Número CAS: 1943-83-5 EINECS: 217-734-4 UN: 3080 ADR: 6.1,II |