Print…
2-Chloroethyl isocyanate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
221190010 221190050 221190250
ACRO221190010EA 26.1 EUR
ACRO221190010 ACRO221190050 ACRO221190250
2-Chloroethyl isocyanate 98%
2-Chloroethyl isocyanate
Fórmula: C₃H₄ClNO
Ponto de ebulição: 135 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,237 g/cm³
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002043
Número CAS: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
UN: 3080
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %