Print…
3-Chloro-1-iodopropane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-3-iodopropane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
234478-100G 234478-25G
SIAL234478-100GEA 253 EUR
SIAL234478-100G SIAL234478-25G
3-Chloro-1-iodopropane, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-1-iodopropane
Fórmula: C₃H₆ClI
Ponto de ebulição: 171 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,904 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001096
Número CAS: 6940-76-7
EINECS: 230-088-8