Metil Clorodifluoroacetato 98%, hastes
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A18623.09
A18623.30
A18623.09EA
39.1
EUR
A18623.09
A18623.30
Metil Clorodifluoroacetato 98%, hastes
Metil Clorodifluoroacetato
Purity: 98%
CAS No.: 1514-87-0
Molecular Formula: ClCF2CO2CH3
Formula Weight: 144.50
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.3500
Boiling Point: 79-81°
Beilstein Reference: 1756072
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000775
Fórmula:
C₃H₃ClF₂O₂ Ponto de ebulição: 79…81 °C Densidade: 1,371 Ponto de Inflamação: 19 °C (66 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000775 Número CAS: 1514-87-0 EINECS: 216-154-9 UN: 2924 ADR: 3,II |