Etil Clorodifluoroacetato 98%, hastes
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ethyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic ethyl ester
A14232.14
A14232.22
A14232.14EA
71.9
EUR
A14232.14
A14232.22
Etil Clorodifluoroacetato 98%, hastes
Etil Clorodifluoroacetato
Purity: 98%
CAS No.: 383-62-0
Molecular Formula: ClF2CCO2CH2CH3
Formula Weight: 158.53
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.3580
Boiling Point: 96-97°
Beilstein Reference: 1761413
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013662
Fórmula:
C₄H₅ClF₂O₂ Ponto de ebulição: 96…97 °C Densidade: 1,252 Ponto de Inflamação: 18 °C (64 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013662 Número CAS: 383-62-0 EINECS: 206-850-0 UN: 2924 ADR: 3,II |