Print…
Ácido cloroacético ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A11482.0B A11482.30
A11482.0BEA 58.7 EUR
A11482.0B A11482.30
Ácido cloroacético ≥99%
Ácido cloroacético
Purity: 99% CAS No.: 79-11-8 Molecular Formula: C2H3ClO2 Formula Weight: 94.50 Flash Point: 126°(258°F) Odour: Pungent pH: 1.0 Melting Point: 60-63° Boiling Point: 189° Solubility: Soluble in water, alcohols, benzene, chloroform, ether Beilstein Reference: 605438 Merck Reference: 14,2112 UN No.: 1751 MDL No.: MFCD00002683
Fórmula: ClCH₂COOH
Ponto de ebulição: 189 °C
Ponto de Fusão: 60…63 °C
Densidade: 1,404
Ponto de Inflamação: 126 °C (258 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002683
Número CAS: 79-11-8
EINECS: 201-178-4
UN: 1751
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2112
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2516e0c26c6c26f4f6f3656bc5b4256e7cf08207&vid=9c9b7ad094469d9089eb2f0ce88275d1423c2b46&prid=web&clid=SAPDAM